Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Glasstopfen
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Glas. Pyrex™ Borosilikatglasflaschen mit schmalem Hals und Glasstopfen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und halten hohen Temperaturen stand.
Marke: Pyrex 1521/08D
278.82 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.51000kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796-2
- Solider Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
- Pyrex™ Borosilikatglas mit geschliffenem Hals
- Autoklavierbar
Spezifikation
500 ml | |
Borosilikatglas | |
ISO 4796-2 | |
Eng | |
Glas | |
89 mm |
24mm | |
10/Packung | |
Ja | |
175 mm | |
24/29 mm | |
Stopfen |