Learn More
Pyrex™ Trichter aus Borosilikatglas mit langem Stiel und 60° Winkel
Der 60°-Winkel ermöglicht ein genaues Einpassen von Filterpapier
323.00 € - 417.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) Stiel 150 mm
Produkttyp Trichter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Oberer Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Oberer Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12599145
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
2145/03M
205 mm 70 mm
393.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12519155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
2145/10M
237 mm 105 mm
323.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12509155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
2145/06M
215 mm 80 mm
417.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die 60°-Schüssel ermöglicht ein genaues Einpassen von Filterpapier
  • Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex Borosilikatglas
  • Schaftlänge ca. 150 mm
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Borosilikatglas
150 mm
Trichter