Learn More
Pyrex™ Trichter aus Borosilikatglas mit langem Stiel und 60° Winkel
Der 60°-Winkel ermöglicht ein genaues Einpassen von Filterpapier
Marke:  Pyrex 2145/10M
299.25 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12519155
  • 323.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die 60°-Schüssel ermöglicht ein genaues Einpassen von Filterpapier
  • Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex Borosilikatglas
  • Schaftlänge ca. 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
105 mm
Borosilikatglas
150 mm
8 mm
237 mm
Trichter