Learn More
PIPETTE DROPPING BOTTLE 100ML VE=10 St.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Beschreibung
- Borosilikatglasflasche und Pipette
- Polypropylen-Stopfen
- Pipette mit Vinylgummi-Sauger
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Enthält | Pipette und Stopfen |
Material | Borosilikatglas |
Menge | 10/Pckg. |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 104 mm |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PIPETTE DROPPING BOTTLE 100ML VE=10 St. >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur