Learn More
DWK Life Sciences Tropfflasche, Braun, Kalk-Soda-Glas, mit austauschbarer Klarglas-Pipette NS, komplett mit Pipettensauger
Artikelnummer. 11756958 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11756958
Marke: DWK Life Sciences 232701765
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tropfflasche aus Kalk-Soda-Braunglas.
Die Dosierung von Tropfen ist über eine Pipette möglich.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Mit austauschbarer Normschliff-Klarglas-Pipette
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Beschreibung aus Borosilicatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung und Dispensierung von lichtempfindlichen Flüssigkeiten und Reagenzien
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar