Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schlauchanschluss
Lagern und entnehmen Sie mit dieser robusten Saugflasche viele verschiedene Flüssigkeiten. Pyrex™ Saugflaschen mit Schlauch-Seitenarm können als Abgabe- oder Aufbewahrungsbehälter für zahlreiche Lösungen verwendet werden. Diese Flaschen haben widerstandsfähige Flaschenhalsringe mit hochbelastbarerem Rand.
Marke: Pyrex 1531/10D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rohrförmiger Seitenarm zur Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung
- Ungeschliffener Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
- Für mehrmalige Sterilisation (nass oder trocken)
Spezifikation
1000 ml | |
Borosilikatglas | |
Saugflasche |
28 mm | |
200 mm | |
111 mm |