Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schlauchanschluss
Artikelnummer. p-8002525
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11317884
Marke: Pyrex 1531/10D
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lagern und entnehmen Sie mit dieser robusten Saugflasche viele verschiedene Flüssigkeiten. Pyrex™ Saugflaschen mit Schlauch-Seitenarm können als Abgabe- oder Aufbewahrungsbehälter für zahlreiche Lösungen verwendet werden. Diese Flaschen haben widerstandsfähige Flaschenhalsringe mit hochbelastbarerem Rand.
  • Rohrförmiger Seitenarm zur Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung
  • Ungeschliffener Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
  • Für mehrmalige Sterilisation (nass oder trocken)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 200 mm
Produkttyp Saugflasche
Durchmesser (metrisch) 111 mm