Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schliffansatz
Aus Borosilikatglas.
230.00 € - 481.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11357884
|
Pyrex
1541/18D |
10,000 ml | 227 mm | 398 mm |
300.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11377884
|
Pyrex
1541/22D |
20,000 ml | 288 mm | 492 mm |
481.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11347884
|
Pyrex
1541/16D |
5000 ml | 181 mm | 318 mm |
230.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13421909
|
Pyrex
1541/12D |
2000 ml | 138 mm | 248 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
- Ungeschliffener oberer Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
Compliance
ISO 4796
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Saugflasche |