Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schliffansatz
Aus Borosilikatglas.
Marke: Pyrex 1541/12D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.05000kg
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
- Ungeschliffener oberer Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
Compliance
ISO 4796
Spezifikation
2000 ml | |
Borosilikatglas | |
Saugflasche |
28 mm | |
248 mm | |
138 mm |