Learn More
Cole-Parmer™ 2-WEGE PVDF-VENTIL 1/4'FNPT
Cole-Parmer™ elliptische Zweiwege-Kugelventile (NPT(F), aus PVDF) eignen sich für Flüssigkeits-, Gas- und Vakuumanwendungen.
Marke: Cole-Parmer™ 06470-27
Beschreibung
- Einfache Demontage zur Reinigung: Ziehen Sie einfach den Griff heraus und schieben Sie den Stiel durch den Boden.
- Die Ventile mit vier Positionen sind deutlich mit Flussmustern gekennzeichnet, um eine korrekte Griffposition zu gewährleisten.
- O-Ringe aus Viton™, 316 SS-Griffe, Gewindeanschlüsse und nicht-einengende Öffnungen.
- Nenndrücke bis 150 psi bei 77 °F und 230 °F (110 °C) bei 50 psi (Flüssigkeiten)
Spezifikation
PVDF | |
Flüssigkeits-, Gas- und Vakuumanwendungen | |
1er-Packung | |
110 °C |
1/4 in. NPT | |
110 °C | |
Elliptisches Kugelventil | |
Elliptisches Zweiwege-Kugelventil |