Learn More
Cole-Parmer PVDF Tubing
Chemical- and abrasion-resistant tubing at a low cost
Marke:  Cole-Parmer 50119-27
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30054003
  • 121.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Resilient with good fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. USP Class VI compliant. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Spezifikation
ADCF;Non-Phthalate;RoHS;USP
1/8 in.
3/16 in.
50 ft.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer PVDF Tubing > 1/8 in., 3/16 in.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.