Learn More
Vitlab™ Mikropipette
VITLAB™ Mikropipetten sind ideal für manuelle Pipetten in anspruchsvollen Laboranwendungen.
Marke:  Vitlab™ 1641004
Artikelnummer. 11918121
  • 282.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kolbenpipetten sind die idealen manuellen Pipetten für anspruchsvolle Laboranwendungen und verfügen über alle Funktionen, die der Anwender benötigt: Robust, ergonomisch geformt und einfach zu bedienen, vollständig autoklavierbar, hochpräzise mit einfacher Kalibrierung für eine lange Lebensdauer.
  • Der große, zentrale Pipettierknopf sorgt für eine gleichmäßige und reibungslose Bewegung des Kolbens Für einen schnellen Austausch der Spitzen ist die ergonomische Auswurftaste leicht zugänglich für den Daumen an der Vorderseite. Die Mikropipette ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder einfach zu verwenden.
  • Die 4-stellige Volumenanzeige mit integrierter Zoomfunktion und vertikaler Anordnung der Zahlen (von oben nach unten) gewährleistet jederzeit eine optimale Lesbarkeit des Volumens. Das gewünschte Volumen kann durch einfaches und präzises Drehen des Volumeneinstellrads eingestellt werden Der deutlich sichtbare farbcodierte Rahmen der Volumenanzeige ermöglicht die einfache Auswahl der richtigen Pipettenspitze.
  • Bei Bedarf, z. B. für Anwendungen mit nicht wässrigen Lösungen, ermöglicht die integrierte Kalibrierfunktion eine Justierung ohne Werkzeuge direkt im Labor. Der korrosionsbeständige Kolben und Auswerfer gewährleisten eine lange Produktlebensdauer.
  • Die Mikropipette ist vollständig autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285 Auch mit DAkkS Kalibrierzertifikat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.6 μl
Mikropipette
Silikonfett, Probenbeutel mit Pipettenspitzen, Qualitätszertifikat und Bedienungsanleitung
Autoklavierbar
10 bis 100 μl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Mikropipette > Volumenbereich: 10 bis 100 μl