Learn More
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungen, PVDF
Diese Y-Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Zylindrische Y-Verbinder aus PVDF sind in verschiedenen Größen zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen lieferbar.
16.05 € - 38.45 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PVDF |
Verpackungsmenge | 10/Packung; 20/Scale |
Resistenzeigenschaften | Chemische Beständigkeit, Bis zu 160°C temperaturbeständig, UV-beständig |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11872303
|
Buerkle™
8712-0004 |
3 bis 5 mm |
16.05 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10688412
|
Buerkle™
8712-0006 |
5 bis 7 mm |
20.75 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10055010
|
Buerkle™
8712-0008 |
7 bis 9 mm |
22.75 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11862313
|
Buerkle™
8712-0010 |
9 bis 11 mm |
26.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10034920
|
Buerkle™
8712-0012 |
11 bis 13 mm |
29.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10066341
|
Buerkle™
8712-0014 |
13 bis 15 mm |
38.45 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- PVDF
- Temperaturbeständig bis zu +160 °C max.
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
PVDF | |
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160°C temperaturbeständig, UV-beständig | |
Durchsichtig | |
Y-Verbindungsstück |
Autoklavierbar | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch Y | |
160 °C |