Learn More
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungen, PVDF
Diese Y-Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Zylindrische Y-Verbinder aus PVDF sind in verschiedenen Größen zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen lieferbar.
Marke: Buerkle™ 8712-0004
13.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- PVDF
- Temperaturbeständig bis zu +160 °C max.
- Sterilisierbar
Spezifikation
Y-Verbindungsstück | |
Ja | |
3 bis 5 mm | |
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160°C temperaturbeständig, UV-beständig | |
Durchsichtig |
EU-Lebensmittel, RoHS | |
PVDF | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch Y | |
160 °C |