Learn More
Navailles PVC-Hocker
Dieser PVC-Hocker ist kompakt, polyvalent und leicht verstellbar.
Marke: Navailles 4GN 10GHJU 92 737
193.22 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chrom, 5-beinig, verstärkt, abriebfester Sockel
- Rollen mit Gummirädern
- Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- M1 runder Vinylsitz mit weichem, hochdichtem Schaumstoff
Spezifikation
Grau | |
M1. | |
Sitz | |
120 kg | |
21,6 in. |
Keine Armlehnen | |
Medizinische Praxen, Labore | |
265 lb. | |
630 bis 870 mm | |
55 cm |