Learn More
Navailles PVC-Hocker
Artikelnummer. p-7237242
Click to view available options
Sitzhöhe:
460 bis 590 mm
630 bis 870 mm
Enthält:
Sitz
Sitz, Rückenlehne
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17466162
Marke: Navailles 4GN 10GBJU 90 737
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser PVC-Hocker ist kompakt, polyvalent und leicht verstellbar.
  • Chrom, 5-beinig, verstärkt, abriebfester Sockel
  • Rollen mit Gummirädern
  • Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • M1 runder Vinylsitz mit weichem, hochdichtem Schaumstoff
Spezifikation
Farbe Grau
Armausführung Keine Armlehnen
Zertifizierung/Konformität M1.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinische Praxen, Labore
Enthält Sitz
Tragkraft (angloamerikanisch) 265 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Sitzhöhe 460 bis 590 mm
Breite (angloamerikanisch) 21,6 in.
Breite (metrisch) 55 cm