Learn More
Navailles PVC-Hocker
Dieser PVC-Hocker ist kompakt, polyvalent und leicht verstellbar.
Marke: Navailles 4GM 34GBLU 90 737
174.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chrom, 5-beinig, verstärkt, abriebfester Sockel
- Rollen mit Gummirädern
- Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- M1 runder Vinylsitz mit weichem, hochdichtem Schaumstoff
Spezifikation
Grau | |
M1. | |
Sitz, Rückenlehne | |
120 kg | |
23,2 in. |
Keine Armlehnen | |
Medizinische Praxis | |
265 lb. | |
460 bis 590 mm | |
59 cm |