Learn More
Kartell™ PVC K30 Schläuche
Aus ungiftigem PVC. Kartell™ PVC K30 Schläuche sind flexibel und transparent.
43.80 € - 77.00 €
Spezifikation
Material | PVC |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 20 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transfer von Flüssigkeiten |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12523407
|
Kartell™
0389500 |
14 mm | 10 mm |
77.00 €
20 Meter |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12503407
|
Kartell™
0389300 |
9 mm | 6 mm |
43.80 €
20 Meter |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10217301
|
Kartell™
0389400 |
12 mm | 8 mm |
69.20 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Hergestellt aus ungiftigem PVC.Kartell™ K30 PVC-Schläuche sind biegsam und durchsichtig.
- Temperaturbereich: -5 bis 50 °C
- Cadmiumfrei
- Geeignet für den Transfer von Flüssigkeiten
Spezifikation
PVC | |
Für den Transfer von Flüssigkeiten | |
Je 1 x | |
50 °C |
20 m | |
-5 °C | |
Durchsichtig |