Learn More
Kartell™ PVC K30 Schläuche
Aus ungiftigem PVC. Kartell™ PVC K30 Schläuche sind flexibel und transparent.
Marke:  Kartell™ 0389300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12503407
  • 43.80 € / 20 Meter
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus ungiftigem PVC.Kartell™ K30 PVC-Schläuche sind biegsam und durchsichtig.
  • Polyvinylchlorid (PVC)
  • Flexibel und durchsichtig
  • Ungiftiges Material
  • Geeignet für Flüssigkeitstransfer
  • Ohne Kadium
  • Temperatur: +50 °C bis -5 °C
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
9 mm
Für den Transfer von Flüssigkeiten
Je 1 x
Durchsichtig
PVC
20 m
-5 °C
6 mm
50 °C