Learn More
Heathrow Scientific™ Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie
Minimiert den Feuchtigkeitsverlust und bietet eine ausgezeichnete Schutzbarriere. Bemis Parafilm M™ Labor-Verpackungsfolie besteht aus flexiblem thermoplastischem Kunststoff und kann in verschiedensten klinischen Anwendungen eingesetzt werden.
Marke: Heathrow Scientific™ 120762
47.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
PARAFILM™ M ist schwach gas- und wasserdampfdurchlässig. Die Folie lässt sich bis zu 200% dehnen und bietet auch bei unregelmäßigen Formen und Flächen eine vollständige Abdichtung. Bis zu 48 Stunden beständig gegen polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen. Gebrauchstemperatur –45...+50 °C (Schmelztemperatur bei ca. +60 °C). Nicht toxisch, frei von Weichmachern.Gasdurchlässigkeit in 24 Std. bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchte:
Violette Farbe O2 (Sauerstoff): ≤ 350 cm³/m²
N2 (Stickstoff): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (Kohlendioxid): ≤ 1100 cm³/m²
Wasserdampfdurchlässigkeit in 24 Std. bei 37 °C und 90% relativer Luftfeuchte: 0,8 g/m²
Bestellinformation
13-374-10, 13-374-12 und 13-374-16 Rollen sind in Dosierkartons verpackt.
Spezifikation
Gefäße | |
violett | |
Verschlussfolie | |
5 cm | |
TP |
246 ft | |
Parafilm 50 mm x 75 m, violett | |
2 in | |
75 m | |
Röhrchen, Kolben, Becher, Petrischalen usw. |