Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
GREENER_CHOICE
With printed reference grid
72.62 € - 151.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 10 Platten/Box, 10 Boxen/Karton
Produktlinie PurePlus™
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16604152
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Labcon
3977-520-000-9
Naturfarben
151.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16614152
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Labcon
3977-529-000-9
Diverse
72.62 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PCR Plate
  • 96 well flat PCR plates for most thermocyclers
  • With printed reference grid
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
10 Platten/Box, 10 Boxen/Karton
Ja
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
0,2 ml
Konischer Boden (V-Well)
10 Platten/Karton
Autoklavierbar
PurePlus™
Passend für die meisten gängigen Thermocycler
96
Unsteril
Molekularbiologie
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers