Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
With printed reference grid
Marke: Labcon 3977-529-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PCR-Platte
- 96-Well-PCR-Platten für die meisten Thermocycler
- Mit gedrucktem Referenzgitter
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
10 Platten/Box, 10 Boxen/Karton | |
Diverse | |
Passend für die meisten gängigen Thermocycler | |
96 | |
Unsteril | |
Molekularbiologie |
Autoklavierbar | |
PurePlus™ | |
Ja | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
0,2 ml | |
Konischer Boden (V-Well) | |
10 Platten/Karton |