Learn More
Labcon PurePlus™ Streifen mit 0,2 ml 8-Well PCR-Röhrchen
Streifen mit PCR-Röhrchen mit 8 Wells für die meisten Thermocycler
182.34 € - 197.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
---|---|
Farbe | Klar |
Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
Menge | 120 Streifen/Beutel |
Produktlinie | PurePlus™ |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16634142
![]() |
Labcon
3925-550-000-9 |
Blasenkappe (einzeln angebracht) |
193.00 €
120 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16644142
![]() |
Labcon
3926-550-000-9 |
Blasenkappe |
197.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16654142
![]() |
Labcon
3927-550-000-9 |
Durchsichtige angebrachte Kappe |
182.34 €
120 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Streifen mit PCR-Röhrchen
- Passt für die meisten 8 Well-Thermocycler
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
0,2 ml | |
PurePlus™ | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
Autoklavierbar | |
PCR-Röhrchen |
Klar | |
120 Streifen/Beutel | |
Unsteril | |
8 | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ Streifen mit 0,2 ml 8-Well PCR-Röhrchen