Learn More
BRAND™ Pumpenkopf
Der Pumpenkopf eignet sich für die Verwendung mit einer Glasbehälterflasche und einer kompakten automatischen Bürette.
50.75 € - 65.05 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 185 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vorratsbehälter aus Glas, kompakte automatische Büretten |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10319594
|
BRAND™
23875 |
Klar |
50.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10748995
|
BRAND™
23876 |
Braun |
65.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- NS 29/32
- Länge: 185 mm|
- Düsenaußendurchmesser von 7 mm
Spezifikation
7 mm | |
Vorratsbehälter aus Glas, kompakte automatische Büretten | |
NS 29/32 |
185 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Pumpenkopf |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pumpenkopf