Learn More
BRAND™ Pumpenkopf
Artikelnummer. 10319594 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Braun
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10319594
Marke: BRAND™ 23875
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Pumpenkopf eignet sich für die Verwendung mit einer Glasbehälterflasche und einer kompakten automatischen Bürette.
  • NS 29/32
  • Länge: 185 mm|
  • Düsenaußendurchmesser von 7 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Länge (metrisch) 185 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Vorratsbehälter aus Glas, kompakte automatische Büretten
Material Borosilikatglas 3.3
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Typ Pumpenkopf