Learn More
Bohlender™ T-förmiger 3-Wegehahn aus PTFE
237.44 € - 286.20 €
Spezifikation
Produkttyp | 3-Wege-Hahn |
---|---|
Material | PTFE |
Gesamtlänge (metrisch) | 74 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | –30 bis 150 ° °C |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10043441
|
Bohlender™
E688-14 |
GL14 |
286.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10043511
|
Bohlender™
E688-18 |
GL18 |
237.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
3-Wege-Hahn | |
74 mm | |
–30 bis 150 ° °C |
PTFE | |
Für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen | |
150 °C |