Learn More
Bohlender™ T-förmiger 3-Wegehahn aus PTFE
Marke: Bohlender™ E688-18
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
3-Wege-Absperrhahn | |
74 mm | |
-30 °C | |
150 °C |
PTFE | |
Für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen | |
GL18 |