Learn More
Bohlender™ Gerade PTFE -Verschraubung mit GL-Gewinde
Diese Anschlüsse eignen sich zum Verbinden von Schläuchen oder Röhren mit unterschiedlichem Durchmesser. Bohlender™ BOLA™ Gerade Schlauchverbinder aus PTFE mit GL -Gewinde eignen sich dank ihrer universellen chemischen Beständigkeit optimal zur Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen.
Marke:  Bohlender™ D538-45
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033331
  • 231.08 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerader Rohranschluss aus PTFE
  • Zwei Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
  • Das Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
  • Temperaturbereich: -200 bis +250 °C
Spezifikation
Spezifikation
Gerades Schlauchverbindungsstück
PTFE
-200 °C
GL 45
250 °C
FDA-konform
Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern
Je 1
10 bar