Learn More
DWK Life Sciences PTFE-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), komplett mit Schraubverbindungsverschluss PBT, gerade
Zum sicheren Anschließen von Schläuchen.
Marke:  DWK Life Sciences 286230202
92.61 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10561293
  • 129.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Über Kunststoff-Oliven, die mit einer Schraubkappe mit Bohrung auf ein Glasgewinde aufgeschraubt werden, können Schläuche sicher an Laborapparaturen angeschlossen werden.Kunststoff-Oliven aus PTFE für den Einsatz bei höheren Anforderungen an die thermische und chemische Beständigkeit.
  • Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Gerade
10,5 mm
GL 18
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    8
    Minuten
    25
    Sekunden
    50
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences PTFE-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), komplett mit Schraubverbindungsverschluss PBT, gerade > GL 18