Learn More
DWK Life Sciences PTFE-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), komplett mit Schraubverbindungsverschluss PBT, gerade
Artikelnummer. p-7189138 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14
GL 18
GL 25
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10376272
Marke: DWK Life Sciences 286230005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Anschließen von Schläuchen.
Über Kunststoff-Oliven, die mit einer Schraubkappe mit Bohrung auf ein Glasgewinde aufgeschraubt werden, können Schläuche sicher an Laborapparaturen angeschlossen werden.Kunststoff-Oliven aus PTFE für den Einsatz bei höheren Anforderungen an die thermische und chemische Beständigkeit.
  • Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Typ Gerade
Verbindungsgröße 9,0 mm
Standard-Konusverbindung Nr. GL 14