Learn More
Fisherbrand™ Hochleistungswellenführung aus PTFE. Länge B, europäischer Konus
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas und Metall. Die Hochleistungsrührerführung ist ein Konus der B-Länge für Europa und hat eine PTFE/PEEK-Versiegelung.
98.10 € - 174.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührer mit Glas- und Metallschaft |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausrichtung des Schafts beim Mischen |
Menge | Je 1 |
Typ | Hochleistungswellenführung, PTFE |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11863302
|
Fisherbrand™
005.00.0819 |
8 mm | 19/26B Konus |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11873302
|
Fisherbrand™
005.00.0824 |
8 mm | 24/29B Konus |
98.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11883302
|
Fisherbrand™
005.00.1024 |
10 mm | 24/29B Konus |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10009332
|
Fisherbrand™
005.00.1645 |
16 mm | Konusgröße: 45/40 |
174.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11843302
|
Fisherbrand™
005.00.0619 |
6 mm | Konusgröße: 19/26 |
98.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567323
|
Fisherbrand™
005.00.1229 |
12 mm | 29/32B Konus |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11577323
|
Fisherbrand™
005.00.1634 |
16 mm | 34/35B Konus |
165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11853302
|
Fisherbrand™
005.00.0624 |
6 mm | Konusgröße: 24/29 |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11893302
|
Fisherbrand™
005.00.1029 |
10 mm | 29/32B Konus |
115.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11803312
|
Fisherbrand™
005.00.1045 |
10 mm | Konusgröße: 45/50 |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Rückschlagschutz und reduzierte Vibration
- Leistungsfähigkeit unter Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi)
- Keine Abscheidung
- Selbstlösender Gelenkring
- Maximal empfohlene Drehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit mit einer gewissen Empfindlichkeit nur gegenüber starken Mineralsäuren.
Specifications
Rührer mit Glas- und Metallschaft | |
Ausrichtung des Schafts beim Mischen | |
Je 1 | |
Hochleistungswellenführung, PTFE |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.