Learn More
Fisherbrand™ Hochleistungswellenführung aus PTFE. Länge B, europäischer Konus
Artikelnummer. 11853302 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard-Konusverbindung:
19/26B Konus
24/29B Konus
29/32B Konus
34/35B Konus
Konusgröße: 19/26
Konusgröße: 24/29
Konusgröße: 45/40
Konusgröße: 45/50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11853302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas und Metall. Die Hochleistungsrührerführung ist ein Konus der B-Länge für Europa und hat eine PTFE/PEEK-Versiegelung.
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Peitschenschutz und reduzierte Vibration
  • Leistung von Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi)
  • Kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit mit einer gewissen Empfindlichkeit nur gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührer mit Glas- und Metallschaft
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Konusgröße: 24/29
Typ Hochleistungswellenführung, PTFE
Gewicht (metrisch) 80,8 g
Material PTFE