Learn More
Bohlender™ PTFE-Abdampfschalen
Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis +250 °C.
44.00 € - 56.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Zylindrische Form |
---|---|
Material | PTFE |
Typ | Abdampfschale |
Temperaturbereich (metrisch) | -200 °C bis +250 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10699401
|
Bohlender™
A170-02 |
50 ml |
44.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10257401
|
Bohlender™
A170-03 |
100 ml |
56.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zylindrische Form
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Ohne Ausguss
- FDA-Konformität
- In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Zylindrische Form | |
PTFE | |
Abdampfschale | |
-200 °C bis +250 °C |