Learn More
Bohlender™ PTFE-Abdampfschalen
Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis +250 °C.
Marke: Bohlender™ A170-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zylindrische Form
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Ohne Ausguss
- FDA-Konformität
- In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Zylindrische Form | |
100 ml | |
Zylindrisch | |
-200 °C bis +250 °C | |
80 mm |
Flach | |
PTFE | |
Abdampfschale | |
29 mm |