Learn More
BRAND™ PTFE-beschichtete Rührstäbe mit Stahlkern
Einzigartige Rührstäbe aus PTFE-beschichtetem Polyethylen mit hoher Dichte und Stahlkern mit runden Enden.
17.55 € - 38.25 €
Spezifikation
Beschreibung | PTFE-beschichteter Stahlkern |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10029880
|
BRAND™
136325 |
300 mm |
20.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10363601
|
BRAND™
136315 |
200 mm |
17.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10161871
|
BRAND™
136320 |
250 mm |
18.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10272191
|
BRAND™
136335 |
400 mm |
38.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Rührstäbe aus PTFE-beschichtetem Stahlkern mit rundem Ende
- Polyethylen hoher Dichte (mit Stahlkern)
- Kann nach Bedarf gebogen werden
- Die Form bleibt dauerhaft erhalten
Spezifikation
PTFE-beschichteter Stahlkern | |
6 mm | |
1 |