Learn More
BRAND™ PTFE-beschichtete Rührstäbe mit Stahlkern
Einzigartige Rührstäbe aus PTFE-beschichtetem Polyethylen mit hoher Dichte und Stahlkern mit runden Enden.
Marke: BRAND™ 136325
Weitere Details : net-weight : 0.04000kg
Beschreibung
- Rührstäbe aus PTFE-beschichtetem Stahlkern mit rundem Ende
- Polyethylen hoher Dichte (mit Stahlkern)
- Kann nach Bedarf gebogen werden
- Die Form bleibt dauerhaft erhalten
Spezifikation
6 mm | |
PTFE-beschichteter Stahlkern | |
1 | |
300 mm |