Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ Protino™ Ni-NTA Agarose
The method of choice for His-tag protein purification.
Marke:  Macherey-Nagel Bioanalysis™ 745400.500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11952192
  • 4455.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine schnelle und bequeme Aufreinigung von rekombinanten Polyhistidin-getaggten Proteinen durch Metallchelatchromatographie (IMAC).
  • Proteine aus jedem Expressionssystem können unter nativen oder denaturierenden Bedingungen aufgereinigt werden.
  • Die Bindung von Proteinen basiert auf der Interaktion zwischen dem Polyhistidin-Tag des rekombinanten Proteins und immobilisierten Ni2+-Ionen.
  • Bestehend aus dem Chelatliganden Nitrilotriessigsäure (NTA), die auf 6 % quervernetzten Agarose-Beads immobilisiert ist und sich für die Chargenbindung, den Schwerkraftfluss und FPLC™ Säulen eignet.
  • Das Harz ist mit Ni2+ Ionen vorgeladen und somit gebrauchsfertig.
  • Verfahren: Metallchelatchromatographie (IMAC)
  • Chargenbindung, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, MPLC/FPLC-Anwendungen
  • Matrix: Agarose mit 6 % Beads (quervernetzt), vorgeladen mit Ni2+
  • Bead-Größe: 45 bis 165 μm
Spezifikation
Spezifikation
< 50 mg/ml abgesetzte Agarose
4°bis 8 °C
Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen
Agarose
Wässrige Suspension
500 ml
Protein
NTA (Nitrilotriessigsäure)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in