Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ Protino™ Ni-NTA Agarose
The method of choice for His-tag protein purification.
336.00 € - 4455.00 €
Spezifikation
Bindungsvermögen | < 50 mg/ml abgesetzte Agarose |
---|---|
Beschreibung | Wässrige Suspension |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen |
Ziel | Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11912422
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
745400.25 |
25 ml |
336.00 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11952192
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
745400.500 |
500 ml |
4455.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Enable fast and convenient purification of recombinant polyhistidine-tagged proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
- Proteins from any expression system can be purified under native or denaturing conditions.
- Binding of protein is based on the interaction between the polyhistidine tag of the recombinant protein and immobilized Ni2+ ions.
- Consists of the chelating ligand nitrilotriacetic acid (NTA) immobilized on 6% cross-linked agarose beads that are suitable for batch binding, gravity flow, and FPLC™ columns.
- The resin is precharged with Ni2+ ions and therefore ready to use.
- Technology: Immobilized metal ion affinity chromatography
- Batch binding, gravity flow column chromatography, MPLC / FPLC applications
- Matrix: 6 % beaded agarose (cross-linked), precharged with Ni2+
- Bead size: 45 to 165 μm
Spezifikation
< 50 mg/ml abgesetzte Agarose | |
4°bis 8 °C | |
Protein | |
NTA (Nitrilotriessigsäure) |
Wässrige Suspension | |
Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen | |
Agarose |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in