Learn More
Cytiva Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Verwenden Sie diese Marker zur präzisen Bestimmung des Molekulargewichts nicht charakterisierter Proteinproben. Cytiva Life Sciences™ Protein- und Peptid-Molekulargewichtmarker vergleichen Moleküle unbekannter Größe nach sorgfältig ausgewählten Standards.
Marke: Cytiva 17-0445-01
312.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21982" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 53123-88-9 Netto-Gewicht : 0.10620kg
Beschreibung
- Klare, scharfe Banden für die einfache Messung von Migrationsdistanzen
- Bänder können mit Coomassie™ Brilliant Blue- oder Silberfärbung visualisiert werden
Spezifikation
HMW Native Marker-Kit | |
Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker | |
Für MW-Bestimmungen durch Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE) in homogenen oder Gradienten-Gelen | |
Mr 669 000 | |
Ungeöffnete Fläschchen sollten bei 4 ° C gelagert werden |
Weiß | |
Fest | |
Thyreoglobulin:76 μg, 669000 (MR), Schweineschilddrüse (Quelle), Ferritin:50 μg, 440000 (MR), Pferdemilz (Quelle), Katalase:36 μg, 232000 (MR), Rinderleber (Quelle), Lactat-Dehydrogenase | |
10 Fläschchen |
Sicherheit und Handhabung
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.