Learn More
Cytiva Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Artikelnummer. p-3667607 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10606515
Marke: Cytiva 17044601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Verwenden Sie diese Marker zur präzisen Bestimmung des Molekulargewichts nicht charakterisierter Proteinproben. Cytiva Life Sciences™ Protein- und Peptid-Molekulargewichtmarker vergleichen Moleküle unbekannter Größe nach sorgfältig ausgewählten Standards.
  • Klare, scharfe Banden für eine einfache Messung der Laufstrecken
  • Banden können mit Coomassie™ Brillant-Blau oder Silberfärbung eingefärbt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung LMW-SDS-Markierungskit
Farbe Weiß
Produkttyp Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Form Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) MW-Bestimmungen durch Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE) in homogenen Gelen oder Gradienten-Gelen
Kitinhalt Phosphorylase b: 67μg, 97000 (Mr), Kaninchenmuskel (Quelle), Albumin: 83μg, 66000 (Mr), Rinderserum (Quelle), Ovalbumin: 147μg, 45000 (Mr), Hühnereiweiß (Quelle), Carboanhydrase
Molekulargewicht Mr 14 000
Menge 10 Fläschchen
Lagerungsbedingungen Ungeöffnete Fläschchen sollten bei 4 ° C gelagert werden