Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
GREENER_CHOICE
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marke:  Eppendorf™ 0030122216
100.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925180
  • 110.44 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eppendorf™ LoBind™ Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
  • Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
  • Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-clean: frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.
  • Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwell-Platten-Format für einfaches Skalieren
  • Präzise Deckeldichtung zur Minimierung der Verdunstung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Farblos
Ja
200 Pk.
Unsteril
PCR-frei
Schraube
Ja
19,500 x g
Grau
15 ml
Polypropylen
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
Nicht autoklavierbar
Konisch
Ja
Mikrozentrifugenröhrchen (PCR-Aufreinigung, geringes Bindungsvermögen für Proteine)
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Name des Produkts
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes > Fassungsvermögen (metrisch) 15 ml