Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säulen
Artikelnummer. 10642094 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10642094
Marke: Thermo Scientific™ 260W143P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit diesen hoch polaren Universal-GC-Säulen mit geringem Säulenbluten.
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säule. Eine auf Polyethylenglykol basierende Phase eignet sich hervorragend für die Analyse aller polaren Verbindungen. Diese ist stark quervernetzt und vollständig deaktiviert und bietet so eine ausgezeichnete Peakform auch für kurzkettige Alkohole.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, Polyethylenglykol
  • Hochgradig vernetzt und vollständig deaktiviert
  • Mit Lösungsmitteln waschbar
Anwendungen:
  • Ester
  • Alkohole
  • Ketone
  • Glykole
  • Aromatische Isomere
Ausgezeichnete Qualität und Reproduzierbarkeit:
Empfohlene Verwendung:
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
  • Aldehyde
  • Ätherische Öle
Alternative Anwendungen:
  • Säuren
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Amine – aliphatisch
  • Amine – aromatisch
  • Herbizide
  • Ketone
  • Nitroaromaten
  • Phenole
  • Flüchtige Stoffe
Ähnlich:
  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260/280 °C.
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-WAX
USP-Typ G16, G20
Zur Verwendung mit (Anwendung) Alkoholanalyse, GC für Alkohole, GC für Ketone, GC für Glykole, GC für aromatische Isomere
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Polar
Beschreibung 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.