Learn More
Cytiva Protein G Antikörper-Paket Affinitätssäulen für die Antikörperreinigung
Protein G ist eine gute Wahl für die universelle Erfassung von Antikörpern im Labormaßstab
Marke: Cytiva 29-0588-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Protein G ist eine gute Wahl für die allgemeine Erfassung von Antikörpern im Labormaßstab, da es ein breiteres Spektrum an IgG von eukaryotischen Spezies bindet und mehr IgG-Klassen bindet als Protein A. Inhalt: HiTrap Protein G HP (1 x 1 ml) and HiTrap Desalting (1 x 5 ml)
Specifications
Antikörper-Affinitätschromatographie | |
2 °C bis 8 °C | |
Komplettpackungsgröße |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Antibody package, Protein G
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Protein G Antikörper-Paket Affinitätssäulen für die Antikörperreinigung >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction