Learn More
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Protein A – Sepharose™ 4B
Marke: Novex™ 101042
1133.16 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Produkt wird durch die kovalente Kopplung von hochgereinigtem (>98 % durch SDS-PAGE) Staph. aureus Cowan-Stamm 1 Protein A an Sepharose™ 4B hergestellt.Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert, bestehend aus Protein A-Sepharose™ 4B und PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 % Proclin).
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsreinigung, Immunpräzipitation
Spezifikation
Protein A | |
Affinity | |
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (25 ml Protein A Sepharose™ 4B + 25 ml PBS), Nasseis | |
Suspension |
Sepharose™ | |
Protein A | |
25 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.