Learn More
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Artikelnummer. p-7076184
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10727673
Marke: Novex™ 101041
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Protein A – Sepharose™ 4B
Dieses Produkt wird durch die kovalente Kopplung von hochgereinigtem (>98 % durch SDS-PAGE) Staph. aureus Cowan-Stamm 1 Protein A an Sepharose™ 4B hergestellt.
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert, bestehend aus Protein A-Sepharose™ 4B und PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 % Proclin).
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsreinigung, Immunpräzipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Protein A
Produktlinie Sepharose
Säulentyp Affinity
Stationäre Phase Protein A
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (5 ml Protein A Sepharose™ 4B + 5 ml PBS), Nasseis
Menge 5 ml
Form Suspension
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein A - Sepharose 4B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Proclin