Learn More
Sartorius Flaschenaufsatzdispenser Prospenser Plus
Qualitativ hochwertige Flaschenaufsatzspender mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Der Sartorius Prospenser Plus Flaschenaufsatzspender ist sicher, bequem und anpassbar und somit ideal für eine Vielzahl von Dispensierungsanforderungen geeignet.
Marke: Sartorius LH-723073
463.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit durch Keramikkolben, Glaszylinder und hochbeständige Fluorkunststoffteile
- Die stufenweise Volumeneinstellung sorgt für genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- Leichtgängig und leicht anzuwenden
- Einfach anzubringendes Ansaugrohr mit sicherem Gewindeanschluss
- Mit dem Medienumwälzsystem können nicht verwendete Medien aus dem Gerät zurückgewonnen und in die Flasche zurückgeführt werden
- Um 360° rotierender Spenderkopf
- Universalanschluss an der Rückseite des Geräts zum Trocknen von Röhrchen und Filtern
- Vom Anwender austauschbare Ventile
- Vollständig autoklavierbar
- In Volumen von 0.2 bis 60 ml erhältlich
Spezifikationen
- Autoklavierbar: Vollständig autoklavierbar (121 °C,20 min., 1 bar/100 kPa)
- Flaschengewindestück: A45
- Länge: 173 mm (5 ml)
- Flaschenadapter im Lieferumfang enthalten: A32, A38, S40
- Gewicht: 388 g (5 ml)
Materialien
- Kolben: Hochreine AI2O3-Keramik (99.7 %)
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblock: Halar (ECTFE)
- Ventilkugel: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsitz: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfeder: Hastelloy (99.7 %)
Lagerung
Lagerung bei 0 bis 40 °C
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
360° Rotating Dispensing Head | |
Autoklavierbar | |
Borosilicate Glass | |
Dispensing | |
0.25 ml | |
0.20% | |
4°C to 50°C | |
175 mm (5 ml) |
Prospenser Plus Flaschenaufsatzspender | |
Gray and White | |
2 bis 10 ml | |
Flaschenadapter A32, A38, S40 | |
0.60% | |
39.2°F to 122°F | |
2 Jahre |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13