missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Entamoeba histolytica Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie Entamoeba histolytica-spezifische Antigene aus humanen Stuhlproben schnell nach.
1060.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Beschreibung | ProSpecT™ Entamoeba histolytica Mikrotiterplatten-Assay |
CE-Zeichen | Ja |
Nachweisbare Analyten | E. histolytica-spezifisches Antigen in frischen, gefrorenen oder Cary-Blair-konservierten Stuhlproben |
Enthält | Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13296079
|
Thermo Scientific™
R2456096 |
ProSpecT™ Entamoeba histolytica Mikrotiterplatten-Assay | 96 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
1060.00 €
96 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Prospect Entamoeba histolytica Mikrotiterplatten-Assay dient zum qualitativen Nachweis von E. histolytica Specific Antigens (EHSA) in wässrigen Extrakten menschlicher Stuhlproben. Der Assay erkennt EHSA sowohl aus pathogenen als auch aus nichtpathogenen Stämmen des Organismus.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten, qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Entamoeba histolytica. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmten Temperaturbereich und flexible Optionen für den Probentransport.- Ausgezeichnete klinische Leistung
- Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Raumtemperatur
- NegativeErgebnisse sind farblos
ProSpecT Entamoeba histolytica ist Teil eines äußerst umfassenden Sortiments von Mikrotiterplatten-Assays für die Testung von infektiösen Darmerkrankungen. Die ProSpecT Testfamilie hat ein gemeinsames Format, gemeinsame Verfahren, nutzt gängige Reagenzien und maximiert die Effizienz, Produktivität und den Durchsatz. ProSpecT Entamoeba histolytica ermöglicht Antigen-Nachweise am selben Tag, ist einfach zu verwenden, flexibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung |
ProSpecT™ Entamoeba histolytica Mikrotiterplatten-Assay | |
E. histolytica-spezifisches Antigen in frischen, gefrorenen oder Cary-Blair-konservierten Stuhlproben |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts