Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Entamoeba histolytica Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie Entamoeba histolytica-spezifische Antigene aus humanen Stuhlproben schnell nach.
Marke: Thermo Scientific™ R2456096
1021.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Prospect Entamoeba histolytica Mikrotiterplatten-Assay dient zum qualitativen Nachweis von E. histolytica Specific Antigens (EHSA) in wässrigen Extrakten menschlicher Stuhlproben. Der Assay erkennt EHSA sowohl aus pathogenen als auch aus nichtpathogenen Stämmen des Organismus.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten, qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Entamoeba histolytica. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmbaren Bereich und flexible Optionen für den Probentransport.- Hervorragende klinische Leistung
- Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Raumtemperatur
- Negative Ergebnisse sind farblos
ProSpecT Entamoeba histolytica ist Teil eines äußerst umfassenden Sortiments von Mikrotiterplatten-Assays für die Testung von infektiösen Darmerkrankungen. Die ProSpecT Testfamilie hat ein gemeinsames Format, gemeinsame Verfahrensanwendungen, nutzt dieselben Reagenzien und maximiert die Effizienz, Produktivität und den Durchsatz. ProSpecT Entamoeba histolytica ermöglicht Antigen-Nachweise am selben Tag, ist einfach zu verwenden, flexibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr zu leisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Specifications
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung |
ProSpecT™ Entamoeba histolytica Mikrotiterplatten-Assay | |
E. histolytica-spezifisches Antigen in frischen, gefrorenen oder Cary-Blair-konservierten Stuhlproben | |
96 Tests/Kit |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.