Learn More
Bochem™ Propeller-Rührwerk
Bochem™ Propellerrührer zum Mischen von Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität.
24.25 € - 26.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Product Code Brand Durchmesser (metrisch) Ventilator Länge (metrisch) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Durchmesser (metrisch) Ventilator Länge (metrisch) Price Quantity & Availability  
10040811
missing translation for 'viewDocuments'
Bochem™
9003
50 mm 300 mm
24.25 €
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10418432
missing translation for 'viewDocuments'
Bochem™
9010
100 mm 400 mm
26.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Mittlerer Drehzahlbereich
  • Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität
  • Ideal für Homogenisieren und Suspendieren
  • Axialfluss
Specifications
Specifications
8 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bochem™ Propeller-Rührwerk