Learn More
Bochem™ Propeller-Rührwerk
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
400 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mittlerer Drehzahlbereich
- Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität
- Ideal für Homogenisieren und Suspendieren
- Axialfluss
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Ventilator | 100 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 400 mm |